Merck
P1951
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, TRITC labeled
Sinónimos:
Faloidina-TRITC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H70N12O13S2
Peso molecular:
1231.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Isotiocianato de faloidina-tetrametilrodamina B, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Quality Level
form
solid
fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
storage temp.
−20°C
General description
La faloidina es una falotoxina producida por el hongo del casquillo de la muerte Amanita phalloides. Es un péptido cíclico que interacciona con la actina y fue identificado por primera vez en ratas envenenadas con faloidina. Es un heptapéptido de naturaleza cíclica con un enlace cruzado entre el triptófano de la posición 6 y la cisteína de la posición 3.[1] La cadena lateral del aminoácido 7 (γ-δ-dihidroxileucina) de la faloidina es accesible a modificaciones, a través de las cuales pueden producirse compuestos de faloidina marcados con fluorescencia.[2]
Application
Falotoxina fluorescente, que puede utilizarse para identificar la actina filamentosa.
La faloidina marcada con isotiocianato de tetrametilrodamina B se ha utilizado:-
  • En la inmunofluorescencia para teñir la actina filamentosa (actina F).[3]
  • Para teñir células durante los análisis inmunocitoquímicos y citoquímicos[4]
  • Para marcar los microfilamentos de actina para microscopia de fluorescencia[5]
Biochem/physiol Actions
La faloidina interacciona con la actina polimérica y con las formas no oligoméricas o monómeras. Esta interacción produce filamentos de actina enormemente estabilizados, que resisten la despolimerización y el desmontaje. En ratas, esta toxina produce la muerte debido a hemorragia hepática, y las células muestran agrupamientos anómalos de actina.[1] La afinidad de la faloidina por la actina no se ve alterada de manera significativa después de la derivatización de compuestos de faloidina con marcaje fluorescente. Esos compuestos pueden utilizarse para estudiar la estructura y la organización de la actina dentro de las células eucariotas.[2]
Toxina que se une a la actina F polimérica, estabilizándola e interfiriendo en la función de las estructuras ricas en actina.
Other Notes
Puede contener isómeros mezclados
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nadav Sorek et al.
Plant physiology, 155(2), 706-720 (2010-12-09)
Prenylation primarily by geranylgeranylation is required for membrane attachment and function of type I Rho of Plants (ROPs) and Gγ proteins, while type II ROPs are attached to the plasma membrane by S-acylation. Yet, it is not known how prenylation
Cristina Belgiovine et al.
PloS one, 5(11), e14154-e14154 (2011-01-07)
Mesenchymal and amoeboid movements are two important mechanisms adopted by cancer cells to invade the surrounding environment. Mesenchymal movement depends on extracellular matrix protease activity, amoeboid movement on the RhoA-dependent kinase ROCK. Cancer cells can switch from one mechanism to
Emiko Hiraoka et al.
Breast cancer (Tokyo, Japan), 26(5), 581-593 (2019-03-05)
Pseudopodia are actin-rich ventral protrusions associated with cell motility and cancer cell invasion. We previously applied our established method of using excimer laser cell etching to isolate pseudopodial proteins from MDA-MB-231 breast cancer cells. We later identified 14-3-3γ as an
E Wulf et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(9), 4498-4502 (1979-09-01)
A fluorescent derivative of phalloidin has been synthesized possessing high affinity to filamentous actin. This compound was used for visualization of actin-containing structures in eukaryotic nonmuscle cells. Due to its low molecular weight (1250), fixation for formaldehyde was sufficient to
Jeffrey E McLean et al.
The Journal of biological chemistry, 286(25), 22147-22159 (2011-04-23)
Flaviviruses include the most prevalent and medically challenging viruses. Persistent infection with flaviviruses of epithelial cells and hepatocytes that do not undergo cell death is common. Here, we report that, in epithelial cells, up-regulation of autophagy following flavivirus infection markedly
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.