Merck
11647229001
Roche
ELISA para proliferación celular, BrdU (colorimétrico)
sufficient for ≤1,000 tests
Sinónimos:
proliferación celular
Seleccione un Tamaño
1000 TESTS
US$ 930,00
US$ 930,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 TESTS
US$ 930,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
US$ 930,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
uso
sufficient for ≤1,000 tests
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
ELISA: suitable
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunoanálisis colorimétrico para la cuantificación de la proliferación celular basado en la medición de la incorporación del BrdU durante la síntesis de ADN:  una alternativa no radioactiva al análisis de incorporación de la [3H]-timidina.
Especificidad
El conjugado de anticuerpos reacciona con el análogo de la timidina 5-bromo-2′-desoxiuridina (BrdU) y con el BrdU incorporado en el ADN. Para unirse al BrdU incorporado al ADN, el ADN marcado con BrdU tiene que desnaturalizarse. El anticuerpo no experimenta reacción cruzada con ningún componente celular endógeno, como la timidina, la uridina o el ADN.
Aplicación
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
El ELISA de proliferación celular, BrdU (colorimétrico) pertenece a la segunda generación, mejorada, de kits para medir la síntesis de ADN. Es una alternativa colorimétrica sencilla, rápida y precisa para cuantificar la proliferación celular la incorporación del BrdU durante la síntesis de ADN en las células que se están replicando (durante el ciclo celular). Por tanto, el ELISA de proliferación celular puede utilizarse in vitro en muchos sistemas celulares diferentes. Por ejemplo:
  • Detección y cuantificación de la proliferación celular inducida por factores de crecimiento y citocinas[1][2]
  • Determinación de los efectos inhibidores o estimulantes de varios compuestos sobre la proliferación celular en la investigación medioambiental y biomédica, y en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria[3]
  • Medición de la inmunorreactividad de los linfocitos estimulados por mitógenos o antígenos
  • Análisis de la quimiosensibilidad de las células tumorales a diferentes citostáticos en la investigación médica
  • Análisis de la biocompatibilidad de varios andamios empleados en ingeniería del tejido óseo para el crecimiento de células óseas.[4]
Envase
1 kit que contiene 6 componentes.
Nota de preparación
Concentración de trabajo: El anticuerpo del kit (anti-BrdU-peroxidasa) tiene, después de su reconstitución, una concentración de 7,5 U/ml; después de dilución 0,0075 U/ml. En lugar del anticuerpo del kit, también pueden utilizarse los fragmentos Fab del anticuerpo anti-BrdU. Este anticuerpo tiene una concentración doble, de modo que habrá que diluirlo después de la reconstitución en 1 ml con 1:200.
Disolución de trabajo: Disolución de marcaje con BrDU
Diluir el reactivo de marcaje con BrdU 1:100 con medio de cultivo estéril (concentración resultante: BrdU 100 μM ).
Para una microplaca (MP) de 96 pocillos, se requiere 1 ml de la disolución de marcaje con BrdU si las células se cultivaron en 100 μl /pocillo (10 μl/pocillo) y 2 ml de la disolución de marcaje BrdU si las células se cultivaron en 200 μl/pocillo (20 μl/pocillo).
Disolución de reserva de anti-BrdU-peroxidasa
Disuelva la anti-BrdU-peroxidasa en 1,1 ml de agua bidestilada durante 10 minutos y mezcle bien.
Disolución de trabajo anti-BrdU-peroxidasa
Diluya la disolución de reserva de anti-BrdU-peroxidasa 1:100 con disolución de dilución de anticuerpos. Para un MP de 96 pocillos diluya 100 μl de la disolución de reserva de anti-BrdU-peroxidasa en 10 ml de disolución de dilución de anticuerpos
Disolución de lavado
Diluya el tampón de lavado concentrado 1:10 con agua bidestilada.
Para un MP de 96 pocillos diluya 10 ml del concentrado tampón de lavado con 90 ml de agua bidestilada.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): disolución de marcaje con BrdU
El reactivo de marcaje con BrdU no diluido (x1000): Entre 2 y 8 ºC durante varios meses protegido de la luz.
El reactivo de marcaje con BrdU diluido: Estable a 2-8 °C durante varias semanas. Conservar protegido de la luz. Para la conservación a largo plazo se recomienda guardar la disolución de marcaje con BrdU en alícuotas entre -15 y -25 °C.
Disolución de reserva de anti-BrdU-peroxidasa
Entre 2 y 8 ºC durante varios meses. Para la conservación a largo plazo se recomienda guardar la disolución en alícuotas entre -15 y -25 °C.
Disolución de trabajo anti-BrdU-peroxidasa
Preparar poco antes de usar. No guardar.
Disolución de lavado
Entre 2 y 8 °C durante varias semanas.
Reconstitución
La disolución de trabajo del anticuerpo debe ser una disolución salina tamponada con fosfato que contenga BASA al 1 % a pH 7,4
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • Washing Buffer PBS 10x concentrated
  • Substrate Solution TMB ready-to-use
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jia-Ang Shi et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 237-243 (2014-04-24)
It is known that microRNA-219 (miR-219) expression is downregulated in medulloblastoma. In the present study, we investigated the expression, targets and functional effects of miR-219 in D283-MED medulloblastoma cells. We first demonstrated that miR-219 not only inhibits proliferation, but also
Hongzhi Ma et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6103-6112 (2015-04-29)
Zinc finger protein, X-linked (ZFX) is a transcriptional factor involved in many physiological processes such as embryonic stem cell survival and self-renewal. Though ZFX dysfunctions have been identified in variant human diseases and especially in cancers, its pathological roles have
Christa Broholm et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(1), 251-259 (2011-04-30)
The cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) is expressed by skeletal muscle and induces proliferation of myoblasts. We hypothesized that LIF is a contraction-induced myokine functioning in an autocrine fashion to activate gene regulation of human muscle satellite cell proliferation. Skeletal
María Carolina Durán et al.
Journal of nanobiotechnology, 9, 47-47 (2011-10-22)
Reproducibly high transfection rates with low methodology-induced cytotoxic side effects are essential to attain the required effect on targeted cells when exogenous DNA is transfected. Different approaches and modifications such as the use of nanoparticles (NPs) are being evaluated to
Zsuzsanna E Toth et al.
Blood, 111(12), 5544-5552 (2008-02-13)
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) induces proliferation of bone marrow-derived cells. G-CSF is neuroprotective after experimental brain injury, but the mechanisms involved remain unclear. Stem cell factor (SCF) is a cytokine important for the survival and differentiation of hematopoietic stem cells.
Artículos
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting