Merck
A9758
Sigma-Aldrich
ACES
≥99.0% (titration)
Sinónimos:
Ácido 2-[(2-amino-2-oxoetil)azaniumil]etanosulfonato, 2-[(carbamoilmetil)amino]etano-1-sulfónico, N-(Carbamoilmetil)taurina, Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico, Ácido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetanosulfónico
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.20
Beilstein:
2253770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (titration)
Formulario
crystalline powder
pH
3.0-4.5
intervalo de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Clave InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
El ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) es un amortiguador bipolar utilizado en la investigación bioquímica y de biología molecular. Es uno de los tampones de Good con un intervalo de pH de 6,15 - 8,35. El intervalo preferido del tampón ACES en una disolución acuosa es 6,1 - 7,5.
Aplicación
ACES se ha utilizado:
  • como componente del agar de extracto de levadura de carbón tamponado (BYCE) para el cultivo en placa de bacterias y el medio líquido de extracto de levaduras tamponado (BYE) para el cultivo de bacterias[1]
  • para estudiar el efecto del cambio de pH en la inactivación térmica de las esporas bacterianas (Bacillus subtills)[2]
  • como sistema de amortiguación para estudiar la despolimerización del almidón por la α-amilasa durante la exposición a presión hidrostática.[3]
También es adecuado para utilizar como amortiguador para la electroforesis en gel tanto de agarosa como de poliacrilamida; en el enfoque isoeléctrico de proteínas; en el análisis de las autolisinas bacterianas en un sistema discontinuo de electroforesis en gel de dodecil sulfato sódico y poliacrilamida (SDS-PAGE).
Otras notas
El producto está destinado solo para uso en laboratorio y no es adecuado para medicamentos, uso doméstico ni otros fines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shift of pH-value during thermal treatments in buffer solutions and selected foods
Reineke K, et al.
International journal of food properties (2011)
Catalytic activity of $\beta$-amylase from barley in different pressure/temperature domains
Heinz V, et al.
Biotechnology Progress (2005)
High-content assay to measure mitochondrial function and bacterial vacuole size in infected human primary macrophages
Drame M, et al.
STAR protocols (2023)
P H Edelstein et al.
Journal of clinical microbiology, 31(12), 3329-3330 (1993-12-01)
Growth of Legionella spp. on buffered charcoal yeast extract medium supplemented with alpha-ketoglutarate and formulated with 3-(n-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), 3-(n-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid (MOPSO), or n-(2-acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid (ACES) buffer was similar. With three exceptions, growth was no different in buffered yeast extract
Christopher Oldfield et al.
Faraday discussions, 129, 247-263 (2005-02-18)
Water-in-oil microemulsions are thermodynamically stable single-phase dispersions of water and surfactant within a continuous oil phase. The classical ternary system, based on the surfactant sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate ('AOT'), water and an alkane such as n-heptane, is an optically transparent monodispersion of
Contenido relacionado
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.