Merck
A2576
Sigma-Aldrich
Agarosa
Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
Molecular Biology
Quality Level
type
Type IX-A
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤7% water
ash
≤0.4%
EEO
≤0.12
mp
≤62 °C
transition temp
gel point ≤20 °C (1.5% gel)
gel strength
≥300 g/cm2 (1.5% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.14%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties. Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically.
Application
Agarose has been used:
  • in thaumatin and elastase protein crystallization
  • in microcasting using a polydimethylsiloxane (PDMS) mold with micro-channel
  • in agarose micro-confinement array
Agarose is super low melting point and recommended for use in capillary electrophoresis, tissues & cell culture, and viral plaque assay.
Yields unusually strong gels for an ultra-low gelling agarose. Ideal for electrophoresis of heat-labile samples and for growth of hybridomas or other cell lines.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, 4(62) (2012)
Jan T Burri et al.
The New phytologist, 220(1), 187-195 (2018-06-16)
Physical forces are involved in the regulation of plant development and morphogenesis by translating mechanical stress into the modification of physiological processes, which, in turn, can affect cellular growth. Pollen tubes respond rapidly to external stimuli and provide an ideal
Microcasting with agarose gel via degassed polydimethylsiloxane molds for repellency-guided cell patterning
Tanaka N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(60), 54754-54762 (2016)
Protein crystallization in agarose gel with high strength: developing an automated system for protein crystallographic processes
Sugiyama S, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 48(7R), 075502-075502 (2009)
Simple agarose micro-confinement array and machine-learning-based classification for analyzing the patterned differentiation of mesenchymal stem cells
Tanaka N, et al.
PLoS ONE, 12(4), e0173647-e0173647 (2017)