A5030
Agarosa
Ultra-low Gelling Temperature
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Productos recomendados
biological source
algae (marine)
Quality Level
type
Type IX
form
powder
EEO
≤0.05
mp
≤50 °C (0.8% gel)
transition temp
gel point 8-17 °C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
- Hexagonal Boron Nitride Quantum Dots Embedded on Layer-by-Layer Films for Peroxidase-Assisted Colorimetric Detection of beta-Galactosidase Producing Pathogens.: Demonstrates the innovative application of agarose in the development of diagnostic tools by embedding boron nitride quantum dots in agarose films for enzymatic colorimetric detection, highlighting its potential in biochemical assays and pathogen detection (Majumdar et al., 2024).
- Age, sex and breed effect on laboratory parameters in natural Babesia canis infection.: This study uses agarose gel electrophoresis for analyzing blood samples in veterinary medicine, showcasing its application in disease diagnostics and research (Janjic et al., 2024).
- Magnetic quaternary ammonium polymer bearing porous agarose for selective extraction of Aristolochic acids in the plasma.: Highlights the role of agarose in creating sophisticated extraction media for bioactive compounds, which is critical for advancing analytical techniques in toxicology and pharmacology (Liu et al., 2024).
Analysis Note
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.