Merck
M3295
Sigma-Aldrich
MOBS
≥99% (titration)
Sinónimos:
4-(N-Morpholino)butanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
223.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
intervalo de pH útil
6.9-8.3
pKa 
7.6
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Homolog of MES and MOPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers