227R-2
BCL6 (EP278) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP278, monoclonal
descripción
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
bottle of 1.0 mL predilute (227R-27)
bottle of 7.0 mL predilute (227R-28)
vial of 0.1 mL concentrate (227R-24)
vial of 0.5 mL concentrate (227R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (227R-26)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (227R-24-RUO)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (227R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (227R-27-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (227R-28-RUO)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG
control
tonsil
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
nuclear
Información sobre el gen
human ... BCL6(604)
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)