Merck
A5955
Sigma-Aldrich
Disolución antibiótica antimicótica (100x) estabilizada
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
Disolución antibiótica antimicótica (100x) estabilizada, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La disolución antibiótica antimicótica está formulada para contener 10 000 U de penicilina, 10 mg de estreptomicina y 25μg de anfotericina B por ml, y está solubilizada en una disolución tampón de citrato patentada. Se recomienda su uso en aplicaciones de cultivo celular a una concentración de 10 ml/litro. La disolución antibiotico antimicótica se utiliza en general para evitar el crecimiento de microorganismos dañinos, como bacterias y hongos en los medios de cultivo celular.
Application
La disolución antibiótica antimicótica se ha utilizado:
  • como suplemento en diferentes tipos de medios de cultivo celular.
  • como componente de la disolución salina tamponada con fosfato (PBS) estéril para prevenir la contaminación de los fibroblastos del ligamento periodontal (PDLF) que se aíslan y cultivan en los experimentos.
  • como componente de la disolución de almacenamiento para preservar los segmentos traqueales recolectados para la investigación experimental posterior.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: La penicilina actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. La estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas en procariotas al evitar la transición del complejo de iniciación al ribosoma para la elongación de la cadena, y produce codificación incorrecta. La anfotericina B interfiere en la permeabilidad de la membrana fúngica mediante la formación de canales en las membranas, lo que produce la salida de las moléculas pequeñas.
Espectro antimicrobiano: Incluye las bacterias gramnegativas, las bacterias grampositivas, los hongos y las levaduras.
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Effect of biocide addition on plantlet growth and contamination occurrence during the in vitro culture of blueberry
Sun YH, et al.
Journal of plant biotechnology, 42(2) (2015)
Kinue Aihara et al.
Kidney international, 64(4), 1283-1291 (2003-09-13)
Crystal formation and retention are critical events for the formation of kidney stones. Oxalate and calcium oxalate (CaOx) crystals are injurious to renal epithelium, and membranes of injured cells promote crystal adherence and retention. Calcium phosphate (CaP) is the most
Alessandro Taloni et al.
Scientific reports, 7(1), 3748-3748 (2017-06-18)
Classification of morphological features in biological samples is usually performed by a trained eye but the increasing amount of available digital images calls for semi-automatic classification techniques. Here we explore this possibility in the context of acrosome morphological analysis during
Evaluation of Structural Viability of Porcine Tracheal Scaffolds after 3 and 6 Months of Storage under Three Different Protocols
Bioengineering (Basel, Switzerland), 10(5) (2023)
Barbara Teuchner et al.
Cornea, 38(8), 1011-1016 (2019-04-02)
N-chlorotaurine (NCT) is an anti-infective belonging to the class of chloramines and an investigative drug for the topical treatment of keratoconjunctivitis. The aim of the present study was to demonstrate its efficacy against Acanthamoeba and Candida in corneas infected ex
Artículos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Contenido relacionado
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.