Merck
P4333
Sigma-Aldrich
Penicilina- Estreptomicina
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Pluma-Strep
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
Penicilina- Estreptomicina, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Categorías relacionadas
General description
La disolución de penicilina y estreptomicina, también denominada Pen Strep, es la disolución antibiótica utilizada con más frecuencia para el cultivo de células de mamífero. La disolución de penicilina y estreptomicina se utiliza para mantener las condiciones estériles durante el cultivo celular, y tiene pocos efectos adversos en las células cultivadas.
application
La penicilina-estreptomicina se utiliza como suplemento de los medios de cultivo celular para controlar la contaminación bacteriana. Se recomienda su uso en aplicaciones de cultivo celular a 10 ml/litro.
La disolución de penicilina-estreptomicina se ha utilizado como suplemento en diferentes tipos de medios: en los cultivos de RGC (células ganglionares retinianas)en el medio de crecimiento α-MEM (medio esencial mínimo),en el medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12 Ham,en DMEM y en DMEM/F-12 + GlutaMax.
Components
Este producto está formulado para contener 10 000 U de penicilina y 10 mg de estreptomicina/r ml solubilizada en un tampón de citrato patentado.
Other Notes
20 ml, 100 ml
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Los recipientes que se abran deben ser cuidadosamente sellados de nuevo y mantenidos en posición vertical para evitar escapes. Clase de almacenamiento (TRGS 510): Líquidos no combustibles
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
ZhiMin Wang et al.
Transplantation, 103(3), 502-511 (2018-09-14)
Advances in immunosuppressive therapy have significantly improved short-term but not long-term survival of cardiac transplant recipients; this is largely due to severe cardiac allograft vasculopathy (CAV). Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R)-based therapy exerts physiological effects on the cardiovascular system in addition
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration
David Sabourin et al.
Journal of laboratory automation, 18(3), 212-228 (2012-09-28)
A microfluidic component library for building systems driving parallel or serial microfluidic-based assays is presented. The components are a miniaturized eight-channel peristaltic pump, an eight-channel valve, sample-to-waste liquid management, and interconnections. The library of components was tested by constructing various
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Ammon F
Pediatric Research, 10, 900-900 (1976)
Beinan Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(6), 4248-4256 (2010-12-15)
We have previously shown that overexpressing subunits of the iron-binding protein ferritin can rescue the toxicity of the amyloid β (Aβ) peptide in our Drosophila model system. These data point to an important pathogenic role for iron in Alzheimer disease.
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Protocolos
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Ver todo
Contenido relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.