Saltar a
ABS82
Anticuerpo anti-VEGF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular, VEGFA, VEGF-A), un ligando dímero, se encuentra entre los mitógenos angiogénicos más potentes. El VEGF es secretado por las células tumorales y otras células expuestas a hipoxia. El VEGF es un mitógeno muy específico para las células endoteliales vasculares. Se generan siete isoformas del VEGF (a, b, c, d, e, f, g) como resultado de corte y empalme alternativo a partir de un único gen VEGF. Las isoformas más estudiadas son VEGF121, VEGF165 y VEGF189 (f, d y b, respectivamente). Las siete isoformas difieren en su masa molecular y en propiedades biológicas tales como su capacidad para unirse a los proteoglucanos del sulfato de heparano de la superficie celular. Las células tumorales potencian la expresión del VEGF y lo secretan en respuesta a la hipoxia; también lo hacen oncogenes activados y una variedad de citocinas. El VEGF induce la angiogénesis así como la permeabilización de los vasos sanguíneos, y desempeña un papel central en la regulación de la vasculogénesis. La expresión del VEGF muestra relación con el grado de vascularización tumoral y con el aumento del riesgo metastásico. Además, el VEGF induce la proliferación de las células endoteliales, promueve la migración celular e inhibe la apoptosis. Por consiguiente, la inhibición de la señalización VEGF impide el desarrollo de una amplia variedad de tumores.
~55 kDa observados. La entrada UniProtKB/Swiss-Prot P15692 (VEGFA_HUMAN) describe 13 isoformas producidas por uso alternativo de promotores, empalme alternativo e iniciación alternativa: Isoforma 1 a 27,042 kDa, isoforma 2 a 25,173 kDa, isoforma 3 a 24,422 kDa, isoforma 4 a 22,314 kDa, isoforma 5 a 20,218 kDa, isoforma 6 a 20,064 kDa, isoforma 7 a 22,259 kDa, isoforma 8 a 17,219 kDa, isoforma 9 a 15,981 kDa, isoforma 10 a 40,738 kDa, isoforma 11 a 35,643 kDa, isoforma 12 a 43,597 kDa, isoforma 13 a 45,467 kDa
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al N-terminal del VEGF humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:400 de un lote anterior detectó el VEGF en el tejido de las vellosidades coriónicas humanas sanas.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección del VEGF utilizando este anticuerpo anti-VEGF validado para utilizar en WB, IH(P).
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el VEGF en el N-terminal.
Otras homologías: Bovina (homología de secuencia del 85%). Rata (homología de secuencia del 70%). Ratón (homología de secuencia del 65%).
Physical form
Purificado por afinidad
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HuVec
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HuVec.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el VEGF en 10 µg de lisado de células HuVec.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 07-1376
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB56000298ZRB132007-1420
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-VEGF
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c