D1033
Monoclonal Anti-Desmin antibody produced in mouse
clone DE-U-10, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-CDCD3, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-LGMD1D, Anti-LGMD1E, Anti-LGMD2R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DE-U-10, monoclonal
mol peso
antigen 50-55 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:40 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract/whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunohistochemical staining
- immunoblot analyses
- immunocytochemistry
- immunocytochemical localization of intermediate filaments
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)