34852
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Etanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
transmitancia
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
Formato
neat
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Precaución
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)