Documentos clave
57088
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 250 mg
envase
pk of 54
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
100 m2/g
volumen
3 mL
grupo activo de la matriz
carbon phase
tamaño de partícula
120-400 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Carbón No-Poroso Grafitizado
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
En el aparato de extracción en fase sólida se utilizan viales o tubos de vidrio para la recogida y concentración de las muestras. Algunos adsorbentes requieren un volumen de desorción superior a la de los cartuchos de SPE pequeños; en tal caso se utilizaron tubos de SPE.[1]
Aplicación
El tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb se utilizó para separar el resto glucano de los glucoesfingolípidos de las ceramidas, las sales y los detergentes.[2] También se realizó para extraer los azúcares-difosfato de uridina (UDP) de los extractos vegetales y reducir la complejidad de la muestra.[3]
Información legal
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Robert Behmüller et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3229-3237 (2014-03-19)
An analytical workflow was developed for the absolute quantification of uridine diphosphate (UDP)-sugars in plant material in order to compare their metabolism both in wild-type Arabidopsis thaliana and mutated plants (ugd2,3) possessing genetic alterations within the UDP-glucose dehydrogenase genes involved
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
La extracción en fase sólida purifica las muestras para el análisis cromatográfico, mejorando la calidad de los datos y protegiendo las columnas analíticas.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this be used for the detection of polyaromatic hydrocarbon, phthalates, and pfas in human blood samples.
    1 answer
    1. SPE tubes have been used in blood sample preparation for subsequent analysis of various organic impurities. Please contact technical service at your location for more in-depth assistance with your specific application.
      Helpful?
  4. How many SPE tubes will be in a pack
    1 answer
    1. As listed on product detail page, it is a package of 54.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review