295876
Formamida
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinónimos:
Amida fórmica, Amidas C1
Productos recomendados
grado
spectrophotometric grade
densidad de vapor
1.55 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
932 °F
lim. expl.
2.7-19 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
impurezas
<0.030% water
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 275 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 360 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?