Saltar a
F9037
Formamida
≥99.5% (GC), BioReagent, Molecular Biology
Sinónimos:
Amida fórmica, Amidas C1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 87,60
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
45.04
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-842-0
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
US$ 87,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
La formamida es una amida líquida transparente procedente del ácido fórmico. La formamida permite la desnaturalización y la renaturalización de los ácidos nucleicos a temperatura ambiente.
Application
  • hibridación de ácido nucleico
  • crioprotector y estabilizador de gel
  • desestabiliza los dúplex de ácido nucleico
  • eliminación de la estructura secundaria de los ácidos nucleicos
  • preparación de las disoluciones amortiguadoras de hibridación para aplicaciones de ARN y de ADN
La formamida desestabiliza los dúplex de ácidos nucleicos y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
La formamida es idónea para tampones de hibridación elaborados utilizando las recetas tradicionales. La formamida desestabiliza los dúplex de ácido nucleico y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
Otras aplicaciones son:
  • Preparación de cortes de cerebro de ratones para inmunohistoquímica BrdU[1]
  • Análisis mediante FISH de células HeLa.[2]
  • Preparación del gel de poliacrilamida para análisis de los productos de la PCR utilizando electroforesis en gel de gradiente desnaturalizantes (The Merck Index, edición número 12).
Features and Benefits
  • Desionizada para aplicaciones de biología molecular
  • Envasada bajo gas argón en botellas ámbar para proteger de la oxidación
  • Se utiliza para renaturalización del ADN o hibridación ADN-ARN
  • Reduce la estabilidad térmica de los ácidos nucleicos de doble cadena
Other Notes
El producto se ha desionizado para su uso en biología molecular y envasado bajo gas argón en botellas de vidrio ámbar para protegerlo de la oxidación.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
47671F75034610-OP
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid (slightly)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamida
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)