If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 118,00 |
4 x 25 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 182,00 |
500 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 202,00 |
Acerca de este artículo
US$ 118,00
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% methanol
concentration
36.5-38% in H2O
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
application(s)
general analytical
genomic analysis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
- Conservante: La capacidad del formaldehído para inhibir el crecimiento microbiano lo convierte en un conservante eficaz en muestras biológicas, evitando su descomposición y asegurando su integridad para posteriores análisis. Esta propiedad encuentra aplicación en laboratorios médicos, museos e incluso líquidos de embalsamamiento.
- Fijador: En histología, el formaldehído actúa como un fijador, reticulando las proteínas y preservando las estructuras tisulares para el examen microscópico. Esto permite a los investigadores visualizar detalles anatómicos y componentes celulares con una claridad notable.
- Desnaturalizante: En técnicas de biología molecular como la electroforesis en gel de formaldehído-agarosa, el formaldehído desnaturaliza las moléculas de ARN, evitando que formen estructuras secundarias y permitiendo su separación por tamaño. Esta técnica ha demostrado tener un valor inestimable para estudiar la expresión génica y la integridad del ARN.
Application
Features and Benefits
- Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio e investigación
- Adecuado para aplicaciones de biología molecular y bioquímica
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade - |
| technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor density 1.03 (vs air) | vapor density 1.03 (vs air) | vapor density 1.03 (vs air) | vapor density 1.03 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehído solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
133.0 °F - closed cup
flash_point_c
56.11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf