Y0000057
Heptaminol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
heptaminol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
Clave InChI
LINQVIAARQIDQJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)