Y0000063
Heptaminol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
6-Amino-2-methyl-2-heptanol hydrochloride, Heptaminol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
heptaminol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)