X0101000
Xylometazoline impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
xylometazoline
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCN)C(=O)Cc1c(cc(cc1C)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Clave InChI
ZETWQXPEVKRTDM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)