Documentos clave
PHR2125
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Sinónimos:
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 611,00
US$ 611,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 611,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O
Peso molecular:
190.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 611,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
familia API
ibuprofen
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.