PHR1964
Ibuprofen Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
3-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, 3-[4-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
Seleccione un Tamaño
US$ 442,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 442,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000140
familia API
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
DYNVRFFVBZVRND-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)