258105
Ácido sulfúrico
ACS reagent, 95.0-98.0%
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
assay
95.0-98.0%
form
liquid
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- En la hidrólisis de sales de nitroalcanos primarios o secundarios a aldehídos o cetonas.
- En la hidrólisis selectiva de nitrilos a amidas.
- Para sintetizar amidas de t-alquilcarbinaminas mediante la reacción de Ritter entre nitrilos y alquenos.
- Para preparar 3,4-dialquil-2(5H)-furanonas por carbonilación de aldehídos α,β-insaturados.
- En la nitración de carbociclos aromáticos y compuestos heteroaromáticos.
- En la síntesis de cetonas de Friedel-Craft usando anhídridos mediante la reacción de α-amidoalquilación.
El H2SO4 se puede utilizar también en las siguientes reacciones:
- Reacciones de adición de Michael
- Reacciones de sustitución electrófila
- Esterificación de ácidos aromáticos muy ocultos
- Reacción de condensación aldólica
- Transposición de Beckmann
- Reacción de Hofmann-Loffler-Freytag
- Isomerización
- Deshidrogenación
- Sulfonación
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocolos
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.