Documentos clave
PHR1934
Supelco
Impureza ibuprofeno B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Impurezas B ibuprofeno sal sódica, SAL SÓDICA DEL ÁCIDO (2RS)-2- (4-BUTILFENIL) PROPANOICO
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 1.500,00
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 1.500,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17O2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
228.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. B1220000
familia API
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 20 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Este material de referencia certificado (CRM) se produce y certifica de acuerdo con la ISO 17034 y la ISO/IEC 17025. Toda la información relativa al uso de este CRM se puede encontrar en el certificado de análisis.
Los patrones farmacéuticos secundarios para aplicación en el control de calidad proporcionan a los laboratorios y a los fabricantes farmacéuticos una alternativa práctica y rentable a la preparación interna de los patrones de trabajo.
Es una impureza del antiinflamatorio no esteroideo (AINE) ibuprofeno utilizado para el tratamiento del dolor leve y moderado como la artritis reumatoide, la artrosis y la dismenorrea.
Aplicación
Este patrón farmacéutico secundario se puede utilizar también de la siguiente manera:
  • desarrollo de un método de cromatografía de líquidos de ultrarrendimiento en fase inversa (RP-UPLC) para la estimación del ibuprofeno y el citrato de difenhidramina junto con sus impurezas relacionadas en su forma de administración combinada
  • Determinación simultánea del ibuprofeno y sus 17 impurezas relacionadas mediante una cromatografía de líquidos de fase inversa de alto rendimiento (RP-HPLC) validada por ICH en comprimidos[1]
Nota de análisis
Estos patrones secundarios ofrecen trazabilidad múltiple a los patrones primarios de USP, EP y BP, donde están disponibles.
Nota al pie de página
Si desea ver un ejemplo de un certificado de análisis para este material, introduzca LRAB8256 en la ranura para documentos siguiente. Este es sólo un certificado de ejemplo y puede que no sea el lote que reciba.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Development and validation of an HPLC method for simultaneous determination of ibuprofen and 17 related compounds
Han Z, et al.
Chromatographia, 80, 1353-1360 (2017)