113166
Isobutylbenzene
99%
Sinónimos:
2-Methyl-1-phenylpropane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
4.2 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
802 °F
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C/736 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CC(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?