NIST2900
Ethanol solution
NIST® SRM® 2900, nominal 95.6% by mass
Sinónimos:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2900_cert
SRM 2900_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of Ethanol.
- The certified value is obtained from the gravimetric preparation of the solution and from the analytical results determined using gas chromatography.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as a percent.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use, and maintenance instructions.
Otras notas
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)