NIST2894
Ethanol solution
NIST® SRM® 2894, nominal mass fraction 0.1%
Sinónimos:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2894_cert
SRM 2894_SDS
Otras notas
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)