NIST2266
Hopanes and steranes in 2,2,4 trimethylpentane
NIST® SRM® 2266
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2266_cert
SRM 2266_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of three hopanes and four steranes which is obtained through two methods:
- Gravimetric preparation of the solution.
- The analytical results determined using gas chromatography.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Otras notas
17α(H)-22,29,30-trisnorhopane, 17α(H),21α(H)-30-norhopane, 17α(H),21α(H)-hopane, ααα 20R-cholestane,
ααα 20R-cholestane, ααα 20R 24S-methylcholestane, ααα 20R 24R-ethylcholestane
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
17α(H),21α(H)-22R-homohopane, 17α(H),21α(H)- 22S-homohopane, ααα 20R 24R-ethylcholestane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)