Merck
07562
Supelco
17β(H),21β(H)-Hopane solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
Sinónimos:
A′-Neogammacerane
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.670,00
US$ 1.670,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.670,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52
Número de CAS:
Peso molecular:
412.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.670,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.1 mg/mL in isooctane
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC[C@@H]2C(C)C
InChI
1S/C30H52/c1-20(2)21-12-17-27(5)22(21)13-18-29(7)24(27)10-11-25-28(6)16-9-15-26(3,4)23(28)14-19-30(25,29)8/h20-25H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
Clave InChI
ZRLNBWWGLOPJIC-PYQRSULMSA-N
Descripción general
17β(H),21β(H)-Hopanes belong to the hopanes family of hydrocarbons which are known as the biomarkers of petroleum products.[1]
Aplicación
17β(H),21β(H)-Hopane may be used as an internal injection standard (IIS) for the determination of triterpanes in riverine, estuarine, and marine sediments in Thailand[2] and in stranded tar-balls on the coasts of Peninsular Malaysia[3] by gas chromatography-quadrupole mass spectrometry (GC-MS).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)