Documentos clave
NISTRM8446
Perfluorinated carboxylic acids and perfluorooctane sulfonamide in methanol
NIST® RM 8446
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
multi-component solution
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorinated carboxylic acid (PFCAs) and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) compound: Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluoroheptanoic acid(PFHpA), Perfluorooctanoate acid(PFOA), Perfluorononanoic acid(PFNA), Perfluorodecanoic acid(PFDA), Perfluoroundecanoic acid(PFUnA), Perfluorododecanoic acid(PFDoA), Perfluorotridecanoic acid(PFTriA), Perfluorotetradecanoic acid (PFTA), Perfluorobutanoic acid(PFBA), Perfluoropentanoic acid(PFPeA) Perfluorooctane sulfonamide(PFOSA)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)