Documentos clave
DLW354210
Sigma-Aldrich
Corning® Poly-D-Lysine 20 mg
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
origen biológico
synthetic
Ensayo
>98%
Formulario
lyophilized (from aqueous solution)
mol peso
500-550 kDa
envase
pkg of 20 mg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)