Documentos clave
BCR676
Photomask linewidth standard
BCR®, certified reference material, quartz plate
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 21.420,00
US$ 21.420,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 21.420,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 21.420,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
quartz plate
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)