17814
Lactose
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Lactosum
About This Item
Productos recomendados
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Galectin-receptor interaction: a key player in liver fibrosis induced by Schistosoma japonicum infection.: This study explores the impact of galectin-receptor interactions on liver fibrosis caused by Schistosoma japonicum, potentially impacting lactose metabolism pathways involved in liver health (Huang et al., 2024).
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.