Documentos clave
ERMBF410AP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 147,00
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 147,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
0% GTS 40-3-2
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)