Documentos clave
GF23356100
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Sinónimos:
SI613121
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 650,00
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 650,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 233-561-00
tamaño
50 × 50 mm
grosor
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)