Merck
A6877
Sigma-Aldrich
Agarosa
Medium EEO, for molecular biology
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
algae (marine)
Quality Level
grade
for molecular biology
type
Type II
form
powder
impurities
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
transition temp
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible, possesses variable mechanical and diffusion properties.
Application
Agarose has been used:
  • in gel electrophoresis
  • in the preparation of 2x agarose solution used along with 2x supplemented-MEM media as an overlay medium in plaque assay
  • in an immunodiffusion test for Paracoccidioidomycosis
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)
Gregory Gegembauer et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2986-e2986 (2014-07-18)
Paracoccidioides lutzii is a new agent of paracoccidioidomycosis (PCM) and has its epicenter localized to the Central-West region of Brazil. Serological diagnosis of PCM caused by P. lutzii has not been established. This study aimed to develop new antigenic preparations
A new method of screening of the silkworm egg with multiprimer PCR
Meena R, et al.
Journal of Invertebrate Pathology, 82(3), 148-151 (2003)