Merck
A2790
Sigma-Aldrich
Agarosa
Wide range, for molecular biology
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
algae (marine)
Quality Level
grade
for molecular biology
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.15
mp
≤65 °C
transition temp
gel point ≤35 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
foreign activity
DNase, RNase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Wide range agarose is capable of separating DNA fragments from 50-1,000 bp on a single 3% agarose gel.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5
Katherine R Long et al.
Neuron, 99(4), 702-719 (2018-08-07)
Neocortical expansion, thought to underlie the cognitive traits unique to humans, is accompanied by cortical folding. This folding starts around gestational week (GW) 20, but what causes it remains largely unknown. Extracellular matrix (ECM) has been previously implicated in neocortical
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a