1.16801
Agarose
(medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Sinónimos:
Agarose
descripción
Merck USA index - 14, 2708
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
mp
60-90 °C
densidad aparente
700 kg/m3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Categorías relacionadas
Advertencia
Nota de análisis
Appearance (description): crystalline powder
Electroendoosmosis: 0.16 - 0.19
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.2 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 8.0 %
Ash: ≤ 0.6 %
Gel point (1.5 % gel): 34 - 38 °C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable