A7174
Agarosa
High Gelling Temperature
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Quality Level
type
Type VI-A
form
powder
impurities
≤10% water
ash
≤0.60%
EEO
≤0.14
transition temp
gel point 41 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥900 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Quality and applicability of cadaveric donor eyes for molecular biology research: An Indian experience.: This study discusses the use of agarose in preparing donor eyes for molecular biology research, highlighting its effectiveness in preserving samples for high-quality genetic analysis (Kaur et al., 2024).
- Immunocytochemistry on frozen-embedded cell block for the diagnosis of hematolymphoid cytology specimen: a straightforward alternative to the conventional cell block.: Agarose is used to enhance the immunocytochemistry process, providing a more efficient and clear diagnostic method for hematolymphoid diseases (Choi et al., 2024).
- Low-melting point agarose as embedding medium for MALDI mass spectrometry imaging and laser-capture microdissection-based proteomics.: Demonstrates the use of low-melting point agarose as a versatile medium for advanced imaging and proteomic analysis, contributing significantly to analytical biochemistry (McDonnell et al., 2023).
- Autocrine regulation of tumor cell repopulation by Hsp70-HMGB1 alarmin complex.: Agarose is utilized in the study of cellular mechanisms for cancer research, underscoring its importance in experimental setups requiring precise biological simulations (Guzhova et al., 2023).
Analysis Note
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)