902292
EvanPhos
≥95%
Sinónimos:
Biaryl phosphine ligand for Pd catalysis, Dicyclohexyl(2,6-dimethoxy-3-(2-methoxynaphthalen-1-yl)phenyl)phosphane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
131-133 °C
grupo funcional
phosphine
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
P(C5CCCCC5)(C4CCCCC4)c1c(c(ccc1OC)c2c3c(ccc2OC)cccc3)OC
Clave InChI
IJZUTUMBEYLTNN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Watch Professor Lipshutz talk about greener chemistry in this webinar: From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)