Documentos clave
799661
Sigma-Aldrich
Fe/ppm Pd for Suzuki-Miyaura Cross-Couplings
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12161600
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
core: iron
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Aplicación
Nanoparticles (NPs) of this material contain parts per million (ppm) levels of Pd. The NPs can catalyze Suzuki-Miyaura (SM) reactions, including cases involving highly challenging reaction partners. Nano micelles are employed to both solubilize and deliver the reaction partners to the Fe/ppm Pd catalyst resulting in C-C bond formation.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.