Merck
482064
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~17,500
Sinónimos:
Hydrogen-terminated di-Me silicones
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 319,00
US$ 319,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 319,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 319,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mol peso
average Mn ~17,500
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.406
viscosidad
~500 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
densidad
0.971 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.