Documentos clave
809330
Sigma-Aldrich
Fe/ppm Pd for nitro group reductions
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 96,30
US$ 96,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 96,30
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 96,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. %
MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. %
Pd (203939), <0.3 wt. %
THF (186562), 53.5-61.6 wt. %
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe](Cl)(Cl)Cl
Clave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
When these nanoparticles (NPs) are used along with PEG-containing designer surfactants such as TPGS-750-M, a facile reduction of nitro compounds can be effected in water at room temperature. The transformation is highly chemoselective and tolerates a large variety of functional groups.
Precaución
Handle under nitrogen and store under argon in refrigerator.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
When Does Organic Chemistry Follow Nature?s Lead and ?Make the Switch?.
Lipshutz B H
The Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2806-2816 (2017)
New surfactants for chemistry in water.
Krause N
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 18-22 (2017)
Switching from organic solvents to water at an industrial scale.
Parmentier M, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 13-17 (2017)
Contenido relacionado
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.