73660
2-Nitrofenil β-D-galactopiranósido
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
o-Nitrofenil β-D-galactopiranósido, ONPG
About This Item
Productos recomendados
grade
for molecular biology
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −70±1°, c = 1% in H2O
solubility
hot water: 0.2 g/10 mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?