N2127
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside
α-mannosidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, pNP-alpha-D-Man, pNPalphaMan
Seleccione un Tamaño
US$ 98,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 98,30
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, α-mannosidase substrate
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
Clave InChI
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)