Merck
N1127
Sigma-Aldrich
2-Nitrofenil β-D-galactopiranósido
≥98% (enzymatic)
Sinónimos:
o-Nitrofenil β-D-galactopiranósido, ONPG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
301.25
Beilstein/REAXYS Number:
92207
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
grade
for molecular biology
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
General description
El ONPG (2-nitrofenil β-D-galactopiranósido) es un sustrato colorimétrico de βla galactosidasa.
Application
El 2-nitrofenil β-D-galactopiranósido es un sustrato enzimático utilizado para detectar la actividad lacZ y por consiguiente la presencia de β-galactosidasa.
Biochem/physiol Actions
βLa β-galactosidasa, descompone la lactosa en galactosa y glucosa. βLa β-galactosidasa no es específica de la lactosa y puede actuar sobre galactósidos simples. La hidrólisis del 2-nitrofenil β-D-galactopiranósido tiene como consecuencia la liberación de galactosa y un compuesto cromógeno amarillo. El sustrato problema no depende de una enzima permeasa inducida o constitutiva para entrar en la célula, por lo que las reacciones son rápidas y se producen en un período de 24 horas.
Principle
βLa β-galactosidasa, descompone la lactosa en galactosa y glucosa. βLa β-galactosidasa no es específica de la lactosa y puede actuar sobre galactósidos simples. La hidrólisis del 2-nitrofenil β-D-galactopiranósido tiene como consecuencia la liberación de galactosa y un compuesto cromógeno amarillo. El sustrato problema no depende de una enzima permeasa inducida o constitutiva para entrar en la célula, por lo que las reacciones son rápidas y se producen en un período de 24 horas.
Reconstitution
Puede prepararse una disolución madre en agua de grado de biología molecular a una concentración de 3 mg/ml. Como alternativa, se prepara una disolución madre de aproximadamente 20,5 mg/ml en un tampón fosfato de sodio de 100 mm (pH 7,3). Puede ser necesario un calentamiento suave para disolver por completo el producto.
Substrates
Sustrato cromógeno para β-galactosidasa
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
D R Henderson et al.
Clinical chemistry, 32(9), 1637-1641 (1986-09-01)
Genetic engineering of beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) has led to the development of a new homogeneous assay system, CEDIA. The Z gene of the lac operon of Escherichia coli encodes a large enzymatically inactive polypeptide that spontaneously aggregates and folds to
Steven T Bruckbauer et al.
PloS one, 14(1), e0199482-e0199482 (2019-01-24)
We have previously generated four replicate populations of ionizing radiation (IR)-resistant Escherichia coli though directed evolution. Sequencing of isolates from these populations revealed that mutations affecting DNA repair (through DNA double-strand break repair and replication restart), ROS amelioration, and cell
Receptor-mediated transport of DNA into eukaryotic cells.
M Cotten et al.
Methods in enzymology, 217, 618-644 (1993-01-01)
Superimposition of temperature regulation on yeast promoters.
A Z Sledziewski et al.
Methods in enzymology, 185, 351-366 (1990-01-01)
Gabriela N Tenea et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-10)
A novel Weissella cibaria strain UTNGt21O from the fruit of the Solanum quitoense (naranjilla) shrub produces a peptide that inhibits the growth of both Salmonella enterica subsp. enterica ATCC51741 and Escherichia coli ATCC25922 at different stages. A total of 31
Artículos
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Protocolos
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.