Merck
43905
Supelco
Terpinolene
analytical standard
Sinónimos:
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 269,00
US$ 269,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 269,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
1851203
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 269,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
~4.7 (vs air)
presión de vapor
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥94% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
densidad
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Clave InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - Seta closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene