W304603
Terpinolene
≥95%, FG
Sinónimos:
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
Seleccione un Tamaño
US$ 53,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 53,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
~4.7 (vs air)
presión de vapor
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
densidad
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fresh; woody; citrus; pine; sweet
cadena SMILES
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Clave InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Based on HPLC and HS-GC-IMS Techniques, the Changes in the Internal Chemical Components of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Fruit at Different Harvesting Periods Were Analyzed.: This study utilized high-performance liquid chromatography and headspace gas chromatography-ion mobility spectrometry to examine changes in internal chemical components, including terpinolene, of Schisandra chinensis during various harvest periods, offering insights into optimal harvest timing for maximum chemical efficacy (Sun et al., 2024).
- Exogenous methyl jasmonate treatment induced the transcriptional responses and accumulation of volatile terpenoids in Oenanthe javanica (Blume) DC.: Research focused on the effect of methyl jasmonate on the accumulation of volatile terpenoids, such as terpinolene, in Oenanthe javanica, demonstrating enhanced production of these compounds which are critical for plant defense mechanisms (Feng et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - Seta closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene