W285611
α-felandreno
natural, ≥85%, FG
Sinónimos:
2-metil-5-(1-metiletil)-1,3-ciclohexadieno
Seleccione un Tamaño
US$ 58,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,50
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥85%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
spicy; woody
cadena SMILES
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
Clave InChI
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene