30039
p-Cymene
analytical standard
Sinónimos:
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.62 (vs air)
presión de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
817 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
5.6 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.491
bp
176-178 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene