Merck
437638
Sigma-Aldrich
Tetrahidrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
grado:
ACS reagent
Ensayo:
≥99.0%
técnicas:
HPLC: suitable
bp:
65-67 °C (lit.)
presión de vapor:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
lim. expl.
1.8-11.8 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
residuo de evap.
≤0.03%
color
APHA: ≤20
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetrahydrofuran may be used used as a solvent in the following processes:
  • Formation of diacetylinic polymers.[1]
  • RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.[2]
  • Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.[3]
  • Synthesis of n-TiO2-based amphiphilic polymer brushes.[4]
It may be used in the following processes:
  • As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.[5]
  • As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).[6]
  • Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.[7]
  • As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.[8]
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
Solène I Cauët et al.
Journal of polymer science. Part A, Polymer chemistry, 48(12), 2517-2524 (2010-07-27)
The kinetics of the RAFT polymerization of p-acetoxystyrene using a trithiocarbonate chain transfer agent, S-1-dodecyl-S'-(α,α'-dimethyl-α″-acetic acid)trithiocarbonate, DDMAT, was investigated. Parameters including temperature, percentage initiator, concentration, monomer-to-chain transfer agent ratio and solvent were varied and their impact on the rate of